Bromopyruvate d'éthyle 80-85%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃ Point d'ébullition: 100…102 °C (15 mmHg) Densité: 1,55 g/cm³ Point éclair: 98 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000204 Numéro CAS: 70-23-5 EINECS: 200-729-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to pink-red Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥80 % |
Phosphate (PO4) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Sodium carbonate (Na2CO3) | ≤1.0 % |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤20 ppm |
Mercury (Hg) | ≤0.1 ppm |
Nickel (Ni) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Ag) | ≤20 ppm |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.001 % |