Imprimer
4'-Bromo-2'-chloroacétanilide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A18652.14 A18652.22
A18652.14EA 104 EUR
A18652.14 A18652.22
4'-Bromo-2'-chloroacétanilide ≥98%
4'-Bromo-2'-chloroacétanilide
Purity: 98+% CAS No.: 3460-23-9 Molecular Formula: C8H7BrClNO Formula Weight: 248.51 Melting Point: 151-152° Beilstein Reference: 2719133
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl)
Point de fusion: 151…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040852
Numéro CAS: 3460-23-9