Imprimer
1,8-Nonadiyne ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23784.06 B23784.14
B23784.06EA 105 EUR
B23784.06 B23784.14
1,8-Nonadiyne ≥97%
1,8-Nonadiyne
Purity: 97% CAS No.: 2396-65-8 Molecular Formula: C9H12 Formula Weight: 120.20 Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.4490 Odour: Characteristic Melting Point: -21° Boiling Point: 55-56°/13mm Beilstein Reference: 1733443 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008581
Formule: C₉H₁₂
Point d'ébullition: 55…56 °C (13 mmHg)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0,799
Point éclair: 41 °C (105 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008581
Numéro CAS: 2396-65-8
EINECS: 219-254-0
UN: 3295
ADR: 3,III