Imprimer
1,6-Heptadiyne 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
309420050 309420010
ACRO309420050EA 264 EUR
ACRO309420050 ACRO309420010
1,6-Heptadiyne 98%
1,6-Heptadiyne
Formule: C₇H₈
Point d'ébullition: 111,5 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0,805 g/cm³
Point éclair: 9 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014925
Numéro CAS: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %