2,4-Diméthyl-1,3-pentadiène 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₁₂ Point d'ébullition: 94 °C (760 mmHg) Point de fusion: –114 °C Densité: 0,74 g/cm³ Point éclair: 10 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008903 Numéro CAS: 1000-86-8 EINECS: 213-677-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |