Imprimer
1,5-Hexadiène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13650.14 A13650.22 A13650.36
A13650.14EA 46.7 EUR
A13650.14 A13650.22 A13650.36
1,5-Hexadiène ≥98%
1,5-Hexadiène
Purity: 98% CAS No.: 592-42-7 Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2CH=CH2 Formula Weight: 82.15 Flash Point: -27°(-16°F) Refractive Index: 1.4040 Odour: Turpentine-like Melting Point: -141° Boiling Point: 58-60° Beilstein Reference: 1731106 UN No.: 2458 MDL No.: MFCD00008666
Formule: C₆H₁₀
Point d'ébullition: 58…60 °C
Point de fusion: –141 °C
Densité: 0,692
Point éclair: –27 °C (–16 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008666
Numéro CAS: 592-42-7
EINECS: 209-754-7
UN: 2458
ADR: 3,II