Imprimer
Potassium sorbate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12844.0B A12844.0I A12844.30
A12844.0BEA 117 EUR
A12844.0B A12844.0I A12844.30
Potassium sorbate ≥99%
Potassium sorbate
Purity: 99% CAS No.: 24634-61-5 Molecular Formula: C6H7KO2 Formula Weight: 150.22 pH: 8,3 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00016546
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,361
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016546
Numéro CAS: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Indice Merck: 14,7671
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500421971592bd8f37c1a6b88f97c1de033cbf87&vid=e8c4a1d0da78946f174af6a94e5c78fc9c16de05&prid=web&clid=SAPDAM