Imprimer
Acide sorbique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., E200, NF, FCC, BP suitable for use as excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
food pastry industry / produit / constantine algerie
Oui, je le conseille
Acide sorbique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, FCC, E200
Attention
Synonyme(s): Acide hexa-2,4-diénoïque, Acide trans,trans-hexa-2,4-diénoïque
1.00662.5000 1.00662.9025
1.00662.5000EA 824 EUR
1.00662.5000 1.00662.9025
Acide sorbique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., E200, NF, FCC, BP suitable for use as excipient, SAFC®
Acide sorbique
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Poids moléculaire: 112.13 g/mol
Point d'ébullition: 228
Point de fusion: 132…135 °C
Densité: 1.204 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 127 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002703
Numéro CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Indice Merck: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM