Acide sorbique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide hexa-2,4-diénoïque, Acide trans,trans-hexa-2,4-diénoïque
Purity: 99%
CAS No.: 110-44-1
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 132-135°
Boiling Point: 228° dec.
Beilstein Reference: 1741831
Merck Reference: 14,8721
MDL No.: MFCD00002703
Formule:
CH₃CH=CHCH=CHCOOH Poids moléculaire: 112.13 g/mol Point d'ébullition: 228 °C (déc.) Point de fusion: 132…135 °C Densité: 1.205 Point éclair: 127 °C (260 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002703 Numéro CAS: 110-44-1 EINECS: 203-768-7 Indice Merck: 13,08793 |