Imprimer
Acide linoléique, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
62230-25ML-F 62230-5ML-F
62230-25ML-FEA 465 EUR
62230-25ML-F 62230-5ML-F
Acide linoléique, Supelco®
Acide linoléique
Formule: C₁₈H₃₂O₂
Poids moléculaire: 280.45 g/mol
Point d'ébullition: 360
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064241
Numéro CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Indice Merck: 13,05527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e249c7776ab623cf99dd56e541ef4d8bd0b5c7e&vid=d706be2418dfecf2812ea64dd7f2128e2448bc49&prid=web&clid=SAPDAM