Imprimer
Acide linoléique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43483.0025 8.43483.0100 8.43483.8100
8.43483.0025EA 255 EUR
8.43483.0025 8.43483.0100 8.43483.8100
Acide linoléique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide linoléique
Formule: C₁₈H₃₂O₂
Poids moléculaire: 280.45 g/mol
Point d'ébullition: 360
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064241
Numéro CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Indice Merck: 13,05527
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -5 °C
Molar Mass 280.45 g/mol
Boiling Point 230 °C (21 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.903 g/cm3 (20 °C)