Imprimer
Acide linoléique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
215040050 215040250 215041000
ACRO215040050EA 88.1 EUR
ACRO215040050 ACRO215040250 ACRO215041000
Acide linoléique 99%
Acide linoléique
Formule: C₁₈H₃₂O₂
Poids moléculaire: 280.45 g/mol
Point d'ébullition: 229…230 °C (16 mmHg)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.9 g/cm³
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064241
Numéro CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Indice Merck: 13,05527
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4687 to 1.4707 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %