(E,E)-Hexa-2,4-dienoate d'éthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl trans,trans-hexa-2,4-dienoate, (2E,4E)-Ethyl hexa-2,4-dienoate, Ethyl (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate, 2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, Sorbic acid ethyl ester, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, Ethyl (E,E)-hexa-2,4-dienoate
Purity: 98%
CAS No.: 2396-84-1
Molecular Formula: CH3CH=CHCH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 140.18
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 1362941
MDL No.: MFCD00009296
Formule:
C₈H₁₂O₂ Point d'ébullition: 195…196 °C Densité: 0,948 Point éclair: 69 °C (156 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009296 Numéro CAS: 2396-84-1 EINECS: 219-258-2 |