Imprimer
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline, blanc, en poudre
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
02190157.5 0219015701
ICNA02190157.5EA 118 EUR
ICNA02190157.5 ICNA0219015701
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline, blanc, en poudre
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline
Bathophenanthroline is used as a bidentate ligand and for the colorimetric determination of iron.
Bathophenanthroline is used as a bidentate ligand and for the colorimetric determination of iron.
Soluble in 95% ethanol:chloroform (2:1) (50 mg/ml. Insoluble in water.
Formule: C₂₄H₁₆N₂
Point d'ébullition: 508 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004976
Numéro CAS: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1