Imprimer
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
A14258.03 A14258.06 A14258.14
A14258.03EA 118 EUR
A14258.03 A14258.06 A14258.14
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline ≥98%
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline
Purity: 98+% CAS No.: 1662-01-7 Molecular Formula: C24H16N2 Formula Weight: 332.41 Melting Point: 218-222° Beilstein Reference: 261048
Formule: C₂₄H₁₆N₂
Point d'ébullition: 508 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 218…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004976
Numéro CAS: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1