Imprimer
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
158320010 158320050 158320250
ACRO158320010EA 204 EUR
ACRO158320010 ACRO158320050 ACRO158320250
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline 99%
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline
Formule: C₂₄H₁₆N₂
Point d'ébullition: 508 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 218…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004976
Numéro CAS: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 218 to 222 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Suitability (for Fe determination) Passes test
UV at 280 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA (0.1 M in water)
pH 5.0 to 9.0
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %