Imprimer
Phénanthroline-1,10 monohydraté, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,10-Phenanthroline hydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
77500-25G-F 77500-5G-F
77500-25G-FEA 226 EUR
77500-25G-F 77500-5G-F
Phénanthroline-1,10 monohydraté, Supelco®
Phénanthroline-1,10 monohydraté
Formule: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Poids moléculaire: 198.22 g/mol
Point de fusion: 93…94 °C
Densité: 1.259 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149973
Numéro CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36039676c6c7d27548d3c59cf533ab49364bb9f5&vid=706078ac23e33620dfe6528a926846897a534229&prid=web&clid=SAPDAM