Imprimer
Phénanthroline-1,10 monohydraté, GR ACS analytical reagent, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,10-Phenanthroline hydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.07225.0010 1.07225.0100
1.07225.0010EA 119 EUR
1.07225.0010 1.07225.0100
Phénanthroline-1,10 monohydraté, GR ACS analytical reagent, Supelco®
Phénanthroline-1,10 monohydraté
Formule: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Poids moléculaire: 198.22 g/mol
Point de fusion: 93…94 °C
Densité: 1.259 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149973
Numéro CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3.3 g/l (20 °C)
Melting Point 93 - 94 °C
Molar Mass 198.24 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials