Imprimer
Phénanthroline-1,10 monohydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14140.09 A14140.18 A14140.30
A14140.09EA 90.3 EUR
A14140.09 A14140.18 A14140.30
Phénanthroline-1,10 monohydraté ≥99%
Phénanthroline-1,10 monohydraté
Purity: 99+% CAS No.: 5144-89-8 Molecular Formula: C12H8N2.H2O Formula Weight: 198.23 (180.21anhy) Odour: Odourless Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 4008096 Merck Reference: 14,7214 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00149973
Formule: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Point de fusion: 97…101 °C
Densité: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011678
Numéro CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,7214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM