Phénanthroline-1,10 monohydraté ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,10-Phenanthroline hydrate
Formule:
C₁₂H₈N₂·1H₂O Poids moléculaire: 198.22 g/mol Point de fusion: 97…101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149973 Numéro CAS: 5144-89-8 EINECS: 200-629-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,07291 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or needles (May discolor to cream on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Suitability | (for Fe determination) Passes test |
UV | at 450 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤20 APHA |