Imprimer
Phénanthroline-1,10 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
157530050 157530250 157531000 157535000
157530050.EA 95.7 EUR
157530050. 157530250. 157531000. 157535000.
Phénanthroline-1,10 99+%
Phénanthroline-1,10
Formule: C₁₂H₈N₂
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011678
Numéro CAS: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,07356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5092a8ec81301ed6ed30f75429f9f27784db47a5&vid=106c4325bb7c310de902d3118cf4b31bcee3dc92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 120 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %