5-Nitro-1,10-phénanthroline 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₇N₃O₂ Poids moléculaire: 225.21 g/mol Point de fusion: 199…203 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004981 Numéro CAS: 4199-88-6 EINECS: 224-097-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to yellow-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 199 to 203 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Optical rotation | -65° to -69° (1 % in MeOH) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...