5-Chloro-1,10-phénanthroline
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 4199-89-7
Molecular Formula: C12H7N2Cl
Formula Weight: 214.66
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 123°
MDL No.: MFCD00004980
Formule:
C₁₂H₇ClN₂ Point de fusion: 123 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004980 Numéro CAS: 4199-89-7 EINECS: 224-098-1 |