Imprimer
D-Glucono-1,5-lactone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A13105.0E A13105.30 A13105.36
A13105.0EEA 197 EUR
A13105.0E A13105.30 A13105.36
D-Glucono-1,5-lactone ≥99%
D-Glucono-1,5-lactone
Purity: 99% CAS No.: 90-80-2 Molecular Formula: C6H10O6 Formula Weight: 178.14 Melting Point: 154-159° dec. Beilstein Reference: 83286 Merck Reference: 14,4457 Optical Rotation: +65° (c=4 in water) MDL No.: MFCD00006647
Formule: C₆H₁₀O₆
Point d'ébullition: 385 °C (1013 hPa)
Densité: 1,61 g/cm³ (–5 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006647
Numéro CAS: 90-80-2
EINECS: 202-016-5
Indice Merck: 14,4457