Imprimer
D(+)-Biotine ≥99%, qualité Réactif
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0340-1GEA 116 EUR
0340-1G 0340-5G
D(+)-Biotine ≥99%, qualité Réactif
D(+)-Biotine
A small biomolecule, 244 Daltons, that has high binding affinity to avidin and streptavidin often used to label antibodies and enzymes. Several molecules of biotin can react with a single protein molecule to increase the sensitivity at the site of detection.
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Point de fusion: 232…233 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005541
Numéro CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Indice Merck: 13,01231
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Specific Rotation 89 – 93°