Imprimer
D(+)-Biotine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A14207.06 A14207.03 A14207.09 A14207.14
A14207.06EA 289 EUR
A14207.06 A14207.03 A14207.09 A14207.14
D(+)-Biotine ≥98%
D(+)-Biotine
Purity: 98+% CAS No.: 58-85-5 Molecular Formula: C10H16N2O3S Formula Weight: 244.32 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 224-226° Beilstein Reference: 86838 Merck Reference: 14,1231 Optical Rotation: +91° (c=1 in 0.1N NaOH) MDL No.: MFCD00005541
Essential vitamin that is important for amino acid and energy metabolism
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Point de fusion: 224…226 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005541
Numéro CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Indice Merck: 14,1231