(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexylenediamine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 21436-03-3
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 104-110°/40mm
Beilstein Reference: 2801645
Optical Rotation: +25.5° (c=5 in 1N HCl)
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00062986
Formule:
C₆H₁₄N₂ Point d'ébullition: 104…110 °C (40 mmHg) Point de fusion: 43…45 °C Point éclair: 70 °C (158 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00062986 Numéro CAS: 21436-03-3 UN: 3259 ADR: 8,III |