Imprimer
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexylenediamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
310222500 310220010 310220050
ACRO310222500EA 42.8 EUR
ACRO310222500 ACRO310220010 ACRO310220050
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexylenediamine 98%
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexylenediamine
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 104…110 °C (40 mmHg)
Point de fusion: 39…45 °C
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062986
Numéro CAS: 21436-03-3
UN: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24.0° to +27.0° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1N HCl)