Imprimer
(S)-(-)-1-Phényléthanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool (S)-(-)-α-méthylbenzylique
B21188.03 B21188.06 B21188.14
B21188.03EA 39.6 EUR
B21188.03 B21188.06 B21188.14
(S)-(-)-1-Phényléthanol ≥98%
(S)-(-)-1-Phényléthanol
Purity: 99% CAS No.: 1445-91-6 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5280 Odour: Mild Melting Point: 9-11° Boiling Point: 97-99°/20mm Beilstein Reference: 2039797 Optical Rotation: -45° (c=5 in methanol) UN No.: 2937 MDL No.: MFCD00064264
Formule: C₈H₁₀O
Poids moléculaire: 122.17 g/mol
Point d'ébullition: 97…99 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 9…11 °C
Densité: 1.012
Point éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064264
Numéro CAS: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1 III