Imprimer
(R)-(+)-1-Phényléthanol ≥99%, ee 97%, ChiPros®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool (R)-(+)-α-méthylbenzylique
L19296.06 L19296.14
L19296.06EA 141 EUR
L19296.06 L19296.14
(R)-(+)-1-Phényléthanol ≥99%, ee 97%, ChiPros®
(R)-(+)-1-Phényléthanol
Purity: 99% CAS No.: 1517-69-7 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5280 Odour: Mild Melting Point: 9-11° Boiling Point: 88-89°/10mm Beilstein Reference: 2039798 Optical Rotation: +45° (c=5 in methanol) UN No.: 2937 MDL No.: MFCD00064263
Formule: C₈H₁₀O
Poids moléculaire: 122.17 g/mol
Point d'ébullition: 88…89 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 9…11 °C
Densité: 1.012
Point éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064263
Numéro CAS: 1517-69-7
UN: 2937
ADR: 6.1 III