Imprimer
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-(-)-1-Phényléthylamine
A12632.14 A12632.22 A12632.36
A12632.14EA 52.2 EUR
A12632.14 A12632.22 A12632.36
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine 98%
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 2627-86-3 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5260 Odour: Amine-like Melting Point: -10° Boiling Point: 187° Beilstein Reference: 2204907 Merck Reference: 14,6026 Optical Rotation: -30° (c=10 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064406
Formule: C₈H₁₁N
Poids moléculaire: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.948
Point éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064406
Numéro CAS: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN: 2922
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,06106