Imprimer
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-(-)-1-Phényléthylamine
371452500 371450010 371450500
ACRO371452500EA 350 EUR
ACRO371452500 ACRO371450010 ACRO371450500
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine 99+%
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine
produced by BASF AG
Formule: C₈H₁₁N
Poids moléculaire: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 187…189 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.94 g/cm³
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064406
Numéro CAS: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN: 2735
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,06106
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -39° to -41° (20°C, 589 nm) (neat)