Imprimer
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-(+)-1-Phényléthylamine
A10967.14 A10967.22 A10967.36
A10967.14EA 55.9 EUR
A10967.14 A10967.22 A10967.36
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine 98%
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 3886-69-9 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5260 Odour: Amine-like Melting Point: -10° Boiling Point: 187° Beilstein Reference: 2410916 Merck Reference: 14,6026 Optical Rotation: +29° (c=10 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064405
Formule: C₈H₁₁N
Poids moléculaire: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.948
Point éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064405
Numéro CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,06106