Imprimer
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine 99+%, (99% ee)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-(+)-1-Phényléthylamine
151820250 151821000 151825000
ACRO151820250EA 69.3 EUR
ACRO151820250 ACRO151821000 ACRO151825000
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine 99+%, (99% ee)
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
Poids moléculaire: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 184…186 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064405
Numéro CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,06106
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥98.5 % (GC)
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) +37° (neat), (20°C, 589 nm) typically +39°
Titration with HClO4 ≥98.0 %