(R)-(+)-But-3-yne-2-ol 98%, 98% ee
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₆O Point d'ébullition: 108…111 °C Densité: 0,89 g/cm³ Point éclair: 6 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00211237 Numéro CAS: 42969-65-3 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (GC) |