Imprimer
(S)-(+)-4-Pentène-2-ol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-(+)-1-Pentène-4-ol
B25728.03 B25728.06
B25728.03EA 146 EUR
B25728.03 B25728.06
(S)-(+)-4-Pentène-2-ol ≥97%
(S)-(+)-4-Pentène-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 55563-79-6 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4250 Boiling Point: 115-116° Optical Rotation: +5.2° (c=1 in chloroform) UN No.: 1987 MDL No.: MFCD03427200
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 115…116 °C
Densité: 0,837
Point éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427200
Numéro CAS: 55563-79-6
UN: 1987
ADR: 3,III