Imprimer
(R)-(-)-4-Pentène-2-ol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-(-)-1-Pentène-4-ol
B25659.03 B25659.06
B25659.03EA 147 EUR
B25659.03 B25659.06
(R)-(-)-4-Pentène-2-ol 95%
(R)-(-)-4-Pentène-2-ol
Purity: 95% CAS No.: 64584-92-5 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4240 Boiling Point: 115-116° Optical Rotation: -5.2° (c=1 in chloroform) UN No.: 1987 MDL No.: MFCD03701536
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 115…116 °C
Densité: 0,837
Point éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701536
Numéro CAS: 64584-92-5
UN: 1987
ADR: 3,III