Imprimer
L(-)-Tyrosine, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tyr, Y, H-Tyr-OH
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.08371.0025 1.08371.1000 1.08371.9010
1.08371.0025EA 52.3 EUR
1.08371.0025 1.08371.1000 1.08371.9010
L(-)-Tyrosine, Millipore®
L(-)-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 285 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002606
Numéro CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Indice Merck: 13,09907