Imprimer
D(+)-Tyrosine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-D-Tyr-OH
226910025 226910100
ACRO226910025EA 79.4 EUR
ACRO226910025 ACRO226910100
D(+)-Tyrosine 98%
D(+)-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 310…314 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063073
Numéro CAS: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Indice Merck: 12,09970
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 h)
Solubility (5 % in 1 M HCl) clear colorless to almost colorless
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +10° to +12° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 M HCl, after 3 h)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %