Imprimer
(S)-(+)-Acide 2-phénylbutyrique ≥70%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L12754.03 L12754.06
L12754.03EA 125 EUR
L12754.03 L12754.06
(S)-(+)-Acide 2-phénylbutyrique ≥70%
(S)-(+)-Acide 2-phénylbutyrique
Purity: 99% CAS No.: 4286-15-1 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5150 Boiling Point: 270-272° Beilstein Reference: 2045208 Optical Rotation: +100° (c=5 in toluene) MDL No.: MFCD00063164
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 270…272 °C
Densité: 1,055
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063164
Numéro CAS: 4286-15-1