(R)-(-)-Acide 2-phénylbutyrique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Point d'ébullition: 130 °C (3mbar) Densité: 1,055 g/cm³ Point éclair: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063165 Numéro CAS: 938-79-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |