Imprimer
L(+)-Histidine, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H, (S)-(+)-Histidine, His, H-His-OH
MQ100
1.04351.0100 1.04351.1000 1.04351.9010 1.04351.5000
1.04351.0100EA 118 EUR
1.04351.0100 1.04351.1000 1.04351.9010 1.04351.5000
L(+)-Histidine, Millipore®
L(+)-Histidine
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.
Formule: C₆H₉N₃O₂
Poids moléculaire: 155.16 g/mol
Point de fusion: 272…273 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064315
Numéro CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Indice Merck: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM