L(+)-Histidine base, BioChemica®
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
- All amino acids from AppliChem are of non-animal origin!
Formule:
C₆H₉N₃O₂ Point de fusion: 272…273 °C Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064315 Numéro CAS: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Indice Merck: 13,04741 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (titr.) | min. 99 % |
α20°C/D; 11 %, HCl 120 g/l | +11.8° - +12.8° |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble matter | passes test |
Other amino acids | max. 0.5 % |
Ammonium | max. 0.1 % |
Chloride | max. 0.02 % |
Sulfate | max. 0.02 % |