Imprimer
L(+)-Histidine 98
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H, (S)-(+)-Histidine, His, H-His-OH
A10413.14 A10413.22 A10413.36
A10413.14EA 33.5 EUR
A10413.14 A10413.22 A10413.36
L(+)-Histidine 98
L(+)-Histidine
Formule: C₆H₉N₃O₂
Poids moléculaire: 155.16 g/mol
Point de fusion: ∼ 281 °C (déc.)
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064315
Numéro CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Indice Merck: 14,4720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM