Imprimer
L(+)-Histidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H, (S)-(+)-Histidine, His, H-His-OH
166150250 166151000 166155000
ACRO166150250EA 71 EUR
ACRO166150250 ACRO166151000 ACRO166155000
L(+)-Histidine 98%
L(+)-Histidine
Formule: C₆H₉N₃O₂
Poids moléculaire: 155.16 g/mol
Point de fusion: 282 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064315
Numéro CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Indice Merck: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥98 % (c=5, H2O, 430 nm) 1 cm cell
pH 7.0 to 8.5 (2 % in water)
Specific optical rotation +12.0° to +14.0° (20°C, 589 nm) (c=11, 6 N HCl) (on dry substance)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On dry substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm