D(-)-Histidine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 351-50-8
Molecular Formula: C6H9N3O2
Formula Weight: 155.16
Melting Point: ca 285° dec.
Beilstein Reference: 84089
Formule:
C₆H₉N₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065963 Numéro CAS: 351-50-8 EINECS: 206-513-8 Indice Merck: 12,04758 |