(R)-(-)-4-Méthyl-2-pentanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 16404-54-9
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Slightly sweetish
Boiling Point: 130-131°
Beilstein Reference: 1718992
Optical Rotation: -21° (neat)
UN No.: 2053
MDL No.: MFCD03093077
Formule:
C₆H₁₄O Point d'ébullition: 130…131 °C Densité: 0,802 Point éclair: 41 °C (105 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03093077 Numéro CAS: 16404-54-9 UN: 2053 ADR: 3,III |