(S)-(+)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₁₅NO Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa) Point de fusion: 66…70 °C Densité: 0,91 g/cm³ Point éclair: 90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063676 Numéro CAS: 7533-40-6 EINECS: 231-400-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +3° to +5° (20°C, 589 nm) (c=9, ethanol) |