Imprimer
(R)-(-)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L13243.03 L13243.06
L13243.03EA 48.2 EUR
L13243.03 L13243.06
(R)-(-)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol ≥97%
(R)-(-)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 53448-09-2 Molecular Formula: C6H15NO Formula Weight: 117.19 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4496 Boiling Point: 198-200°/690mm Beilstein Reference: 1719241 Optical Rotation: -3.2° (c=9 in ethanol) MDL No.: MFCD00004734
Formule: C₆H₁₅NO
Point d'ébullition: 198…200 °C (690 mmHg)
Densité: 0,917
Point éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004734
Numéro CAS: 53448-09-2