Imprimer
L(+)-Norvaline ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(+)-Norvaline, H-Nva-OH
L08658.03 L08658.06
L08658.03EA 46.3 EUR
L08658.03 L08658.06
L(+)-Norvaline ≥99%
L(+)-Norvaline
Purity: 99% CAS No.: 6600-40-4 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721162 Merck Reference: 14,6716 Optical Rotation: +25° (c=10 in 20% HCl) MDL No.: MFCD00064421
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064421
Numéro CAS: 6600-40-4
EINECS: 229-543-3
Indice Merck: 14,6716